Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Read molded-in graduations with ease to ensure accuracy with the Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations. This graduated cylinder offers excellent chemical resistance for a wide variety of solutions.
4.63€ - 41.72€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Comprend | Embossed graduation |
Autoclavable | Autoclavables |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10767774
|
Buerkle™
7502-0050 |
50 mL | 1 mL |
4.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10666243
|
Buerkle™
7502-0100 |
100 mL | 1 mL |
6.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11971521
|
Buerkle™
7502-0250 |
250 mL | 2 mL |
9.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10433762
|
Buerkle™
7502-0500 |
500 mL | 5 mL |
13.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10285772
|
Buerkle™
7502-1000 |
1000 mL | 10 mL |
18.38€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10385472
|
Buerkle™
7502-2000 |
2000 mL | 20 mL |
41.72€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Resists temperatures up to 135°C (275°F)
- Autoclavable
- Individually packaged
- Polypropylene plastic
Spécification
Polypropylène | |
Embossed graduation | |
Autoclavables | |
Hexagonale |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.