Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Read molded-in graduations with ease to ensure accuracy with the Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations. This graduated cylinder offers excellent chemical resistance for a wide variety of solutions.
Marque:  Buerkle™ 7502-1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10285772
  • 18.38€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F)
  • Autoclavable
  • Individually packaged
  • Polypropylene plastic
Spécification
Spécification
1000 mL
Category B (DIN 12681/ISO 6706)
Embossed graduation
10 mL
Hexagonale
Polypropylène
69 mm
6/Pk.
Autoclavables
440 mm