Learn More
GPR137B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GPR137B |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16876144
|
Proteintech
16496-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16866144
|
Proteintech
16496-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GPRs are characterized by the presence of 7 transmembrane domains. G Protein-Coupled Receptor (GPCR) TM7SF1 is a member of this family (subfamily: orphan U) and its expression has been reported in adult kidney and heart, but not in fetal kidney.Spécification
GPR137B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O60478 | |
7107 | |
GPR137B Fusion Protein Ag9633 | |
Primary | |
-20°C | |
GPR137B |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GPR137B, TM7SF1 | |
GPR137B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |