Learn More
GPR126 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GPR126 |
---|---|
Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16897744
|
Proteintech
17774-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16887744
|
Proteintech
17774-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The GPR126 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human GPR126. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPR126 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spécification
GPR126 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
57211 | |
Primary |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |