Learn More
GNG3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène GNG3
Concentration 600 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30234709
Afficher les documents
Proteintech
26892-1-AP-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30236643
Afficher les documents
Proteintech
26892-1-AP-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The GNG3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GNG3. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The GNG3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
GNG3
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
600 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
2785
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody