Learn More
GNG3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 26892-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30236643
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The GNG3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GNG3. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The GNG3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
GNG3
Polyclonal
Unconjugated
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Mouse, Rat
10 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
600 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
2785
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales