Learn More
Meditrade™ Gants d’examen en latex doux Skin™, EPI de classe III
Les gants d’examen en latex jetables et non stériles Medistrade™ sont texturés pour offrir une excellente préhension. Les gants ambidextres sont en blanc naturel avec un manchette à bord roulé.
3.00€
Spécification
Certifications/Conformité NQA 1,5
Certifications / conformité (Europe) EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Conforme aux normes alimentaires
Contenu et stockage Durée de conservation 5 ans s’ils sont stockés correctement : conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil et de l’éclairage fluorescent. Évitez les températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
Couleur Blanc naturel
Jetable Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17183901
Afficher les documents
Meditrade™
1221GRIP-M
M
3.00€
100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
17173901
Afficher les documents Détails de la promotion
Meditrade™
1221GRIP-L
L
3.00€
100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
17103911
Afficher les documents
Meditrade™
1221GRIP-XL
XL
3.00€
100 pièces
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • AQL 1,5
  • Dispositif médical de classe I
  • EPI catégorie III
  • EN ISO 13485:2016
  • Conforme aux normes alimentaires
  • Surface Skin™ douce
  • Latex avec surface revêtue de polymère
  • Blanc naturel
  • Non poudré
  • Non stérile
  • Texturé
  • Manchette à bord roulé
  • Ambidextres
  • Jetable
  • Durée de conservation de cinq ans
Spécification
Spécification
NQA 1,5
Durée de conservation 5 ans s’ils sont stockés correctement : conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil et de l’éclairage fluorescent. Évitez les températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
Oui
Oui
Manchette : 0,08 mm ; Paume : 0,11 mm ; Doigt : 0,12 mm
240 mm
EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Conforme aux normes alimentaires
Blanc naturel
Laboratoire
Latex
1221 Grip