Learn More
Meditrade™ Gants d’examen en latex doux Skin™, EPI de classe III
Click to view available options
Dimensions:
L
M
XL
Description
- AQL 1,5
- Dispositif médical de classe I
- EPI catégorie III
- EN ISO 13485:2016
- Conforme aux normes alimentaires
- Surface Skin™ douce
- Latex avec surface revêtue de polymère
- Blanc naturel
- Non poudré
- Non stérile
- Texturé
- Manchette à bord roulé
- Ambidextres
- Jetable
- Durée de conservation de cinq ans
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Conforme aux normes alimentaires |
Contenu et stockage | Durée de conservation 5 ans s’ils sont stockés correctement : conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil et de l’éclairage fluorescent. Évitez les températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C. |
Couleur | Blanc naturel |
Jetable | Oui |
Laboratory/Cleanroom Use | Laboratoire |
Latex Free | Oui |
Matériau | Latex |
Dimensions | L |
Épaisseur (métrique) | Manchette : 0,08 mm ; Paume : 0,11 mm ; Doigt : 0,12 mm |
Afficher plus |