Learn More
GDF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène GDF15
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16825635
Afficher les documents
Proteintech
27455-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16815635
Afficher les documents
Proteintech
27455-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Bone morphogenetic proteins (e. g., BMP5, MIM 112265) are members of the transforming growth factor-beta (see TGFB1, MIM 190180) superfamily and regulate tissue differentiation and maintece. They are synthesized as precursor molecules that are processed at a dibasic cleavage site to release C-terminal domains containing a characteristic motif of 7 conserved cysteines in the mature protein.
Spécification
Spécification
GDF15
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q99988, Q9Z0J7
23886, 9518
GDF15 Fusion Protein Ag26760
Primary
-20°C
GDF15
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GDF 15, GDF15, MIC 1, MIC1, NAG 1, NRG 1, NSAID activated gene 1 protein, NSAID regulated gene 1 protein, PDF, PLAB, Placental TGF beta, PTGFB
GDF15
IgG
Antigen Affinity Chromatography