Learn More
GDF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27455-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16825635
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Bone morphogenetic proteins (e. g., BMP5, MIM 112265) are members of the transforming growth factor-beta (see TGFB1, MIM 190180) superfamily and regulate tissue differentiation and maintece. They are synthesized as precursor molecules that are processed at a dibasic cleavage site to release C-terminal domains containing a characteristic motif of 7 conserved cysteines in the mature protein.
Specifica
Specifica
GDF15
Polyclonal
Unconjugated
GDF15
GDF 15, GDF15, MIC 1, MIC1, NAG 1, NRG 1, NSAID activated gene 1 protein, NSAID regulated gene 1 protein, PDF, PLAB, Placental TGF beta, PTGFB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23886, 9518
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q99988, Q9Z0J7
GDF15
GDF15 Fusion Protein Ag26760
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato