Learn More
FKBP7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | FKBP7 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839603
|
Proteintech
12092-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16829603
|
Proteintech
12092-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (PPIase) family. Members of this family exhibit PPIase activity and function as molecular chaperones. A similar protein in mouse is located in the endoplasmic reticulum and binds calcium.Spécification
FKBP7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O54998, Q9Y680 | |
14231, 295672, 51661 | |
FKBP7 Fusion Protein Ag2733 | |
Primary | |
-20°C | |
FKBP7 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
23 kDa FK506 binding protein, 23 kDa FKBP, FK506 binding protein 7, FKBP 23, FKBP 7, FKBP23, FKBP7, PPIase, PPIase FKBP7, Rotamase | |
FKBP7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |