Learn More
Thermo Scientific™ VspI (AseI) (10 U/μL)
Coupez aux sites AT^TAAT avec l’enzyme de restriction VspI (AseI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon O (isoschizomères : AseI, PshBI).
63.50€ - 258.00€
Spécification
Concentration | 10 U/μl |
---|---|
Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, Not CpG Methylation-Sensitive |
Enzymes | VspI (AseI) |
Tampon compatible | Tampon 10X O |
Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10329869
|
Thermo Scientific™
ER0911 |
1000 U |
63.50€
1000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10639310
|
Thermo Scientific™
ER0912 |
5000 U |
258.00€
5000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ADN Lambda digéré avec VspI (AseI), 1 % d’agarose, 17 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
10 U/μl | |
VspI (AseI) | |
Oui | |
Non | |
Clonage traditionnel |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Tampon 10X O | |
37°C | |
Enzyme de restriction |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.