Learn More
Thermo Scientific™ VspI (AseI) (10 U/μL)
Coupez aux sites AT^TAAT avec l’enzyme de restriction VspI (AseI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon O (isoschizomères : AseI, PshBI).
Marque: Thermo Scientific™ ER0911
48.18 EUR valable jusqu'au 2025-07-04
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Description
ADN Lambda digéré avec VspI (AseI), 1 % d’agarose, 17 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'..A T^T AA T...3'
3'..T AA T^T A...5'
Conditions pour une activité à 100 %
- Tampon O 1X : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage
- VspI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et clivage
- Après une digestion en excès de 50 fois avec VspI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais – aucun effet
- CpG : ne se chevauche jamais – aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : possibilité de chevauchement – effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose
- Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles
- Csp6I, FspBI, NdeI, Tru1I
Spécification
10 U/μl | |
VspI (AseI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Tampon 10X O | |
37°C | |
1000 U | |
Clonage traditionnel |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.