Learn More
Thermo Scientific™ Désoxyribonucléotidyl transférase terminale (20 U/μl)
La désoxyribonucléotidyl transférase terminale (TdT) catalyse l’addition indépendante du modèle des désoxyribonucléotides à l’extrémité 3'-OH de molécules d’ADN.
94.25€ - 364.00€
Spécification
Concentration | 20 U / μl |
---|---|
Enzymes | Désoxyribonucléotidyl-transférase terminale |
Tampon compatible | Tampon de stockage, tampon de réaction 5X |
Type de produit | TdT |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10735661
|
Thermo Scientific™
EP0161 |
500 U |
94.25€
500 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10745661
|
Thermo Scientific™
EP0162 |
2500 U |
364.00€
2500 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La désoxyribonucléotidyl-transférase terminale (TdT), une ADN polymérase non dépendante d’une matrice, catalyse l’ajout répétitif de désoxyribonucléotides à l’extrémité 3’-OH des oligodésoxyribonucléotides et des molécules d’ADN simple et double brin. La TdT nécessite un oligonucléotide d’au moins trois nucléotides pour servir d’amorce. Avec les matrices ARN, le rendement de la TdT est variable et dépend fortement de la structure tertiaire de l’extrémité 3’ de l’ARN accepteur et de la nature du nucléotide. D’une manière générale, le rendement avec les matrices ARN est inférieur à celui observé avec les matrices ADN.
Points clés
- Incorpore des nucléotides modifiés (par exemple des nucléotides marqués à la fluorescéine, la biotine, l’amino-allyle)
Spécification
20 U / μl | |
Désoxyribonucléotidyl-transférase terminale | |
Tampon de stockage, tampon de réaction 5X | |
TdT |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.