Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erbstatine analogique
Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF
18.59€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS 63177-57-1
Formule moléculaire C10H10O4
Synonyme 2,5-dihydroxycinnamate de méthyle
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484179
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61612.#0
5 mg
82.95€
5mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15404189
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61612.MA
10 mg
148.00€
10mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15494179
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61612.M^
1 mg Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
63177-57-1
C10H10O4
2,5-dihydroxycinnamate de méthyle
Spécification
Jaune
Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF
C10H10O4
2,5-dihydroxycinnamate de méthyle
Signal Transduction Reagent
BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N
methyl (2E)-3-(2,5-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
-30°C à -10°C
63177-57-1
194,19g/mol
Soluble in methanol or 0.1M NaOH; Insoluble in water
Poudre
COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O
194.19
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Recommended Storage : Stockage à -20°C