Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erbstatine analogique
Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61612.M^
Quantité | 1 mg |
---|
Afficher plus de versions de ce produit
Description
An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63177-57-1 | |
C10H10O4 | |
2,5-dihydroxycinnamate de méthyle |
Spécification
1 mg | |
-30°C à -10°C | |
63177-57-1 | |
194,19g/mol | |
Soluble in methanol or 0.1M NaOH; Insoluble in water | |
Poudre |
Jaune | |
Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF | |
C10H10O4 | |
2,5-dihydroxycinnamate de méthyle | |
Signal Transduction Reagent |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.