Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endothal
Un inhibiteur modérément puissant de la protéine phosphatase 2A
92.12€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 145-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O5 |
Synonyme | Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453629
|
Thermo Scientific Chemicals
J60948.MC |
100 mg |
345.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15443629
|
Thermo Scientific Chemicals
J60948.F+ |
20 mg | N/A | ||||||
Description
Endothall is used as an inhibitor of PP2A phosphatase activity. It is also used as a defoliant. It is used as a cell adhesion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
145-73-3 | |
C8H10O5 | |
Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique |
Spécification
Blanc | |
Un inhibiteur modérément puissant de la protéine phosphatase 2A | |
C8H10O5 | |
Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique | |
Poudre | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O | |
230.13 |
2°C à 8°C | |
145-73-3 | |
186,20g/mol | |
Réactif de transduction de signal | |
XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L | |
disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 205-660-5
Recommended Storage : À conserver au froid