Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endothal
Un inhibiteur modérément puissant de la protéine phosphatase 2A
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J60948.F+
Quantité 20 mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15443629
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Endothall is used as an inhibitor of PP2A phosphatase activity. It is also used as a defoliant. It is used as a cell adhesion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
145-73-3
C8H10O5
Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique
Spécification
20 mg
2°C à 8°C
145-73-3
186,20g/mol
Signal Transduction Reagent
XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L
disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate
Blanc
Un inhibiteur modérément puissant de la protéine phosphatase 2A
C8H10O5
Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique
Poudre
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O
230.13
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents