Learn More
EEF1A1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.84€ - 401.60€
Spécification
Antigène EEF1A1
Clone 2B16
Concentration 250 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Classification Recombinant Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30235812
Afficher les documents
Proteintech
81377-1-RR-100UL
100 μL
401.60€
100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30235135
Afficher les documents
Proteintech
81377-1-RR-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The EEF1A1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human EEF1A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EEF1A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
EEF1A1
250 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
1915
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B16
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
CCS-3; CCS3; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A; FLJ25721; GRAF-1EF; HNGC:16303; LENG7; MGC102687; MGC131894; MGC16224; PTI1; eEF1A-1
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody