Learn More
EEF1A1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marque:  Proteintech 81377-1-RR-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235135
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The EEF1A1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human EEF1A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EEF1A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
EEF1A1
Recombinant Monoclonal
250 μg/mL
CCS-3; CCS3; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A; FLJ25721; GRAF-1EF; HNGC:16303; LENG7; MGC102687; MGC131894; MGC16224; PTI1; eEF1A-1
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
50 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
2B16
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
1915
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody