Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col étroit, transparent, sans bouchon
Flacons de réactifs classiques à col étroit et à bouchon en verre
221.00€ - 728.00€
Spécification
Beschrijving | Col avec joint rodé standard |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition d’échantillons ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques |
Materiaal | Verre borosilicaté (3.3) |
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
Code produit | Marque | Inhoud (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Inhoud (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10624172
|
DWK Life Sciences
211647301 |
5000 mL |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10099890
|
DWK Life Sciences
211648606 |
10 000 mL |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15221659
|
DWK Life Sciences
211646305 |
2000 mL |
697.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12770187
|
DWK Life Sciences
211645403 |
1000 mL |
472.16€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15211659
|
DWK Life Sciences
211644407 |
500 mL |
393.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10263161
|
DWK Life Sciences
211649105 |
20 000 mL |
728.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15201659
|
DWK Life Sciences
211643608 |
250 mL |
293.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15291649
|
DWK Life Sciences
211642406 |
100 mL |
275.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271649
|
DWK Life Sciences
211641401 |
25 mL | N/A | ||||||
15281649
|
DWK Life Sciences
211641701 |
50 mL |
273.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique étroit et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col étroit est adapté aux liquides et l’angle des épaulements permet de verser le contenu en douceur. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
- Tous les composants sont en verre borosilicaté et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Specifications
Col avec joint rodé standard | |
Stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition d’échantillons ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Autoclavable |