Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col étroit, transparent, sans bouchon
Flacons de réactifs classiques à col étroit et à bouchon en verre
Marque: DWK Life Sciences 211643608
Description
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique étroit et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col étroit est adapté aux liquides et l’angle des épaulements permet de verser le contenu en douceur. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
- Tous les composants sont en verre borosilicaté et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
250 mL | |
Stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition d’échantillons ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques | |
10/Bte | |
70 mm |
Col avec joint rodé standard | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Autoclavable |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.