Learn More
DWK Life Sciences Flacon pour microbiologie DURAN™, col large non rodé
Flacons de culture avec col large à utiliser avec bouchons en caoutchouc
154.00€ - 723.00€
Spécification
Voor gebruik met (toepassing) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Materiaal Verre borosilicaté (3.3)
Autoclaveerbaar Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Inhoud (metrisch) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Inhoud (metrisch) Prix Quantité et disponibilité  
10261701
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211817303
5000 ml
174.00€
1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10211801
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211819107
20000 mL
723.00€
1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
15251659
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211813601
250 ml
161.00€
10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11702919
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211814409
500 ml
239.00€
10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11800690
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211815405
1000 ml
343.00€
10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 13-10-2025
Ajouter au panier
10363351
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211816307
2000 ml
564.00€
10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10313451
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211818608
10000 mL
318.00€
1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
15241659
Afficher les documents
DWK Life Sciences
211812408
100 ml
154.00€
10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™, et conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et sont dotés d’un large col conique non rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc. Convient à l’autoclavage à 121 ou 134°C ou à la stérilisation à la chaleur sèche.
  • Col large pour bouchons en caoutchouc
  • Col large facilitant le remplissage et le nettoyage
  • Code de reconstitution
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Autoclavables à 121°C ou 134°C
  • Fourni sans bouchon
Spécification
Spécification
Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Verre borosilicaté (3.3)