Learn More
DWK Life Sciences Flacon pour microbiologie DURAN™, col large non rodé
Flacons de culture avec col large à utiliser avec bouchons en caoutchouc
Marque:  DWK Life Sciences 211815405
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11800690
  • 343.00€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 13-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™, et conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et sont dotés d’un large col conique non rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc. Convient à l’autoclavage à 121 ou 134°C ou à la stérilisation à la chaleur sèche.
  • Col large pour bouchons en caoutchouc
  • Col large facilitant le remplissage et le nettoyage
  • Code de reconstitution
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Autoclavables à 121°C ou 134°C
  • Fourni sans bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 ml
Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable
Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture
10/boîte
107 mm