Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) et Baume Durac™ : pour les liquides plus légers que l’eau
Les densimètres simples, à double échelle mesurent la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers que l’eau et Baume dans diverses plages
50.35€
Spécification
Longueur (métrique) | 165 mm |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les liquides plus légers que l’eau |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17420264
|
H-B Instrument™
B61806-0100 |
0,700 à 1,000 | ± 0,01 | 0,01 |
50.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Mesurent la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers que l’eau dans différentes plages de 0,700 à 1,00 et Baume dans différentes plages de 10° à 70°
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température : de 15°C (60°F)
- Le modèle universel (13-202-121) est disponible pour les liquides lourds et légers dans une plage de 0,700 à 2,00
utilisés dans les secteurs de la chimie, de la pharmacologie, des aliments et des boissons, et de l’amidon, pour n’en nommer que quelques-uns.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Stockage :
les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr.Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
165 mm | |
Pour les liquides plus légers que l’eau |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.