Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) et Baume Durac™ : pour les liquides plus légers que l’eau
Les densimètres simples, à double échelle mesurent la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers que l’eau et Baume dans diverses plages
Marque:  H-B Instrument™ B61806-0100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17420264
  • 50.35€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Mesurent la densité relative (g/cm3) des liquides plus légers que l’eau dans différentes plages de 0,700 à 1,00 et Baume dans différentes plages de 10° à 70°
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Standardisation de la température : de 15°C (60°F)
  • Le modèle universel (13-202-121) est disponible pour les liquides lourds et légers dans une plage de 0,700 à 2,00
Applications :
utilisés dans les secteurs de la chimie, de la pharmacologie, des aliments et des boissons, et de l’amidon, pour n’en nommer que quelques-uns.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Stockage :
les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr.Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
± 0,01
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Pour les liquides plus légers que l’eau
0,01
165 mm
± 1°
10 à 70°
0,700 à 1,000