Learn More
Diméthylvinylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
30.10€ - 94.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1719-58-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H8ClSi |
Molecular Weight (g/mol) | 119.64 |
MDL-nummer | MFCD00018090 |
InChI Key | RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N |
Synoniem | chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane |
PubChem CID | 519368 |
IUPAC Name | [(1E)-2-chloroethenyl]dimethylsilyl |
SMILES | C[Si](C)\C=C\Cl |
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10622992
|
Thermo Scientific Acros
336730050 |
5 g | Flacon en verre |
30.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10746442
|
Thermo Scientific Acros
336730250 |
25 g | Flacon en verre |
94.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1719-58-0 | |
119.64 | |
RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N | |
519368 | |
C[Si](C)\C=C\Cl |
C4H8ClSi | |
MFCD00018090 | |
chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane | |
[(1E)-2-chloroethenyl]dimethylsilyl |
Spécification
Dimethylvinylchlorosilane | |
1719-58-0 | |
0.8800g/mL | |
−4°C | |
96% min. (GC) | |
Cl(CH3)2SiCHCH2 | |
MFCD00018090 | |
chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane | |
RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N | |
[(1E)-2-chloroethenyl]dimethylsilyl | |
519368 | |
97% |
97% | |
Ambré à beige | |
82.0°C | |
Authentique | |
C4H8ClSi | |
1.4140 to 1.4170 | |
0.88 | |
Solubility in water: reacts with water | |
C[Si](C)\C=C\Cl | |
119.64 | |
120.65 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-007-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dimethylvinylchlorosilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .