Learn More
Diméthylvinylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10746442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
5 g
25 g
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1719-58-0
Moleculaire formule C4H8ClSi
Molecular Weight (g/mol) 119.64
MDL-nummer MFCD00018090
InChI Key RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Synoniem chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
IUPAC Name chloro(diméthyl)vinylsilane
SMILES C[Si](C)\C=C\Cl
Spécification
Chemische naam of materiaal Dimethylvinylchlorosilane
Naamnotitie 97%
Kleur Ambré à beige
Dichtheid 0.8800g/mL
Kookpunt 82.0°C
Vlampunt −4°C
Infraroodspectrum Authentique
Assaypercentage 96% min. (GC)
Verpakking Flacon en verre
Lineaire formule Cl(CH3)2SiCHCH2
Brekingsindex 1.4140 to 1.4170
Aantal 25 g
Soortelijk gewicht 0.88
Oplosbaarheidsinformatie Solubility in water: reacts with water
Formulegewicht 120.65
Percent Purity 97%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylvinylchlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .