Learn More
Ester de pinacol de l’acide cyclohexylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87100-15-0 | C12H23BO2 | 210.124 g/mol
46.65€ - 642.00€
Identifiants chimiques
CAS | 87100-15-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H23BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.124 |
Numéro MDL | MFCD04038749 |
Clé InChI | OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane |
CID PubChem | 3668596 |
Nom IUPAC | 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15441269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64178.03 |
1 g |
46.65€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15451269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64178.06 |
5 g |
158.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15461269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64178.14 |
25 g |
642.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
87100-15-0 | |
210.124 | |
OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N | |
3668596 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2 |
C12H23BO2 | |
MFCD04038749 | |
cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane | |
2-cyclohexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Cyclohexylboronic acid pinacol ester | |
Incolore | |
MFCD04038749 | |
OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-cyclohexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane | |
3668596 | |
97% |
87100-15-0 | |
C12H23BO2 | |
cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2 | |
210.124 | |
210.12 | |
Liquide |
Safety and Handling
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante