Learn More
Ester de pinacol de l’acide cyclohexylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclohexylboronic acid pinacol ester |
Couleur | Incolore |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 210.12 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Liquide |