Learn More
CTRB1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CTRB1
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803465
Afficher les documents
Proteintech
24939-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16893455
Afficher les documents
Proteintech
24939-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Preferential cleavage: Tyr--Xaa, Trp--Xaa, Phe--Xaa, Leu--Xaa.
Spécification
Spécification
CTRB1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human
P07338, P17538
1504, 24291
CTRB1 Fusion Protein Ag8604
Primary
-20°C
CTRB1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
chymotrypsinogen B1, CTRB, CTRB1
Ctrb1
IgG
Antigen Affinity Chromatography