Learn More
CTRB1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 24939-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Preferential cleavage: Tyr--Xaa, Trp--Xaa, Phe--Xaa, Leu--Xaa.Spécification
CTRB1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CTRB1 | |
chymotrypsinogen B1, CTRB, CTRB1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
1504, 24291 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.27 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P07338, P17538 | |
Ctrb1 | |
CTRB1 Fusion Protein Ag8604 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Rat | |
Antibody | |
IgG |