Learn More
CSDE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CSDE1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16881464
|
Proteintech
13319-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16871464
|
Proteintech
13319-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CSDE1 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.Spécification
CSDE1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O75534, Q91W50 | |
229663, 7812 | |
CSDE1 Fusion Protein Ag4173 | |
Primary | |
-20°C | |
CSDE1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CSDE1, D1S155E, KIAA0885, N ras upstream gene protein, NRU, Protein UNR, RP5 1000E10.3, UNR | |
CSDE1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |