Learn More
CSDE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13319-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16881464
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CSDE1 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
Spécification
Spécification
CSDE1
Polyclonal
Unconjugated
CSDE1
CSDE1, D1S155E, KIAA0885, N ras upstream gene protein, NRU, Protein UNR, RP5 1000E10.3, UNR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
229663, 7812
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75534, Q91W50
CSDE1
CSDE1 Fusion Protein Ag4173