Learn More
CRTC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CRTC1
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16885755
Afficher les documents
Proteintech
27647-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16875755
Afficher les documents
Proteintech
27647-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Transcriptional coactivator for CREB1 which activates transcription through both consensus and variant cAMP response element (CRE) sites.Acts as a coactivator, in the SIK/TORC signaling pathway,being active when dephosphorylated and acts independently of CREB1 ′Ser-133′ phosphorylation.Enhances the interaction of CREB1 with TAF4.Regulates the expression of specific CREB-activated genes such as the steroidogenic gene,StAR.Potent coactivator of PGC1alpha and inducer of mitochondrial biogenesis in muscle cells.Also coactivator for TAX activation of the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) long terminal repeats (LTR).In the hippocampus, involved in late-phase long-term potentiation (L-LTP) maintece at the Schaffer collateral-CA1 synapses.May be required for dendritic growth of developing cortical neurons.
Spécification
Spécification
CRTC1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q68ED7, Q6UUV9
23373, 382056
CRTC1 Fusion Protein Ag26494
Primary
-20°C
CRTC1
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CRTC1, KIAA0616, MECT1, TORC 1, TORC1, Transducer of CREB protein 1, WAMTP1
Crtc1
IgG
Antigen Affinity Chromatography