Learn More
Cole-Parmer™ Raccords sanitaires à déconnexion rapide CPC™
Intégrez les produits jetables à votre équipement de traitement en acier inoxydable existant.
45.55€ - 60.00€
Spécification
Description | Raccord sanitaire à déconnexion rapide |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PSU |
Méthode de stérilisation | Autoclave, irradiation électronique, oxyde d’éthylène ou gamma |
Type de produit | Connecteur sanitaire, raccord à déconnexion rapide |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13484156
|
Cole-Parmer™
31604-26 |
3/4 po |
45.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15417383
|
Cole-Parmer™
31604-28 |
1 in |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Fixez ces raccords directement sur vos ensembles de matériel sanitaire
- Matériaux USP classe IV
- Entièrement stérilisables.
- Les raccords et les inserts sont disponibles avec des terminaisons sanitaires standard à fixer à votre système avec un joint sanitaire et des pinces tri-clover.
- Choisissez des inserts parmi les inserts en acier inoxydable ou en polysulfone à raccorder aux corps en polysulfone.
- Tous les modèles sont dotés de joints en silicone durci au platine USP classe VI.
- Associez ces corps et inserts aux éléments de couplage à déconnexion rapide en polysulfone afin d’assurer une plus grande flexibilité dans votre système de traitement.
Spécification
Raccord sanitaire à déconnexion rapide | |
PSU | |
Connecteur sanitaire, raccord à déconnexion rapide |
Autoclavable | |
Autoclave, irradiation électronique, oxyde d’éthylène ou gamma |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.