Learn More
Cole-Parmer™ Raccords sanitaires à déconnexion rapide CPC™
Intégrez les produits jetables à votre équipement de traitement en acier inoxydable existant.
Marque:  Cole-Parmer™ 31604-26
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13484156
  • 45.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fixez ces raccords directement sur vos ensembles de matériel sanitaire
  • Matériaux USP classe IV
  • Entièrement stérilisables.
  • Les raccords et les inserts sont disponibles avec des terminaisons sanitaires standard à fixer à votre système avec un joint sanitaire et des pinces tri-clover.
  • Choisissez des inserts parmi les inserts en acier inoxydable ou en polysulfone à raccorder aux corps en polysulfone.
  • Tous les modèles sont dotés de joints en silicone durci au platine USP classe VI.
  • Associez ces corps et inserts aux éléments de couplage à déconnexion rapide en polysulfone afin d’assurer une plus grande flexibilité dans votre système de traitement.
Spécification
Spécification
Raccord sanitaire à déconnexion rapide
PSU
3/4 po
Connecteur sanitaire, raccord à déconnexion rapide
Autoclavable
3/4 po
Autoclave, irradiation électronique, oxyde d’éthylène ou gamma
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales