Learn More
Corning™ Flacon de culture rectangulaire pour Fibronectine BioCoat™
GREENER_CHOICE
Les produits Corning™ BioCoat™ sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum.
289.97€ - 455.59€
Spécification
Matériau du bouchon Phénolique
À utiliser avec (application) Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Fibronectine
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Alertes:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Surface de culture Type de goulot Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Surface de culture Type de goulot Prix Quantité et disponibilité  
10516001
Afficher les documents
Corning™
354646
600 ml 150 cm2 Col incliné Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
10224811
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
354521
250 à 380 ml 75 cm2 Cannelé
455.59€
10 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10162801
Afficher les documents
Corning™
354532
70 ml 25 cm2 Col incliné Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Phénolique
Rectangulaires
Stérile
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Fibronectine
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ Flacon de culture rectangulaire pour Fibronectine BioCoat™