Learn More
Corning™ Flacon de culture rectangulaire pour Fibronectine BioCoat™
Les produits Corning™ BioCoat™ sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum.
Marque:  Corning™ 354646
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10516001
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Alertes:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
La fibronectine humaine (HFN) est une glycoprotéine largement distribuée qui est utilisée comme substrat pour favoriser l’adhérence des cellules par le biais de sa séquence de RGD du domaine central de liaison. L’HFN est un produit de la plupart des cellules mésenchymateuses et épithéliales. Elle est également présente dans la MEC et le plasma. La principale fonction de l’HFN semble être la migration cellulaire durant la cicatrisation et la guérison, la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires et l’hémostase/thrombose.
  • Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
  • Conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
  • Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Applications :
  • Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
  • Expansion rapide des populations cellulaires
  • Culture sans sérum ou à sérum réduit
  • Dosages d’adhésion de cellules
  • Études des effets de l’HFN sur le comportement cellulaire
  • Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
  • Plasma humain
  • Remarque : Matériel source testé pour l’antigène de l’hépatite B et l’anticorps anti-VIH-1
Contrôle de la qualité
  • Testé pour la capacité à favoriser l’adhérence et la propagation de cellules rénales BHK-21 de hamster
  • Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Pureté de la fibronectine >90 % par SDS-PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20,2 oz
600 ml
Col incliné
Fibronectine
Bouchon à joint
Phénolique
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Rectangulaires
Stérile
150 cm2