Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes d’automatisation pour les stations de travail FLIPR Tetra des dispositifs moléculaires
Les pointes de pipettes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus ; leur assemblage est automatisé pour assurer une qualité et des performances constantes
5503.14€
Spécification
Volume (métrique) | 30 mu;l |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Format | Rack |
Type de pointe | Automatisation, Rond |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15723997
![]() ![]() |
Axygen™
FT-384-C-R |
Transparent |
5503.14€
19200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15713997
![]() ![]() |
Axygen™
FT-384-BK-R |
Noir |
5503.14€
19200 pièces |
Expédition estimée: 06-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Spécification
30 mu;l | |
Rack | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Automatisation, Rond |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.