Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes d’automatisation pour les stations de travail FLIPR Tetra des dispositifs moléculaires
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les pointes de pipettes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus ; leur assemblage est automatisé pour assurer une qualité et des performances constantes
Marque:  Axygen™ FT-384-BK-R
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15713997
  • 5503.14€ / 19200 pièces
Expédition estimée: 06-10-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Format 384 pointes
  • Polypropylène
  • Produit certifié sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Produit non stérile
  • Compatibilité : Station de travail FLIPR Tetra des dispositifs moléculaires
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    30 mu;l
    Noir
    Automatisation, Rond
    Polypropylène
    Non stérile
    Rack
    Système d’automatisation Molecular Devices FLIPR Tetra
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    Certificats
    Offres spéciales
    Offres spéciales