Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated PARD3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène | PARD3 |
---|---|
Clone | 1D2B2 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30233170
|
Proteintech
CL488-66968-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30236116
|
Proteintech
CL488-66968-100UL |
100 μL |
351.27€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The PARD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PARD3. This antibody recognizes human antigen. The PARD3 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifications
PARD3 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
56288 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
1D2B2 | |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
CoraLite Plus 488 | |
Mouse | |
Human | |
ASIP; Baz; Bazooka; FLJ21015; PAR3; PAR3alpha; PARD3A; SE2-5L16; SE2-5LT1; SE2-5T2 | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Conjugated Antibody |