Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated PARD3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66968-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30233170
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The PARD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PARD3. This antibody recognizes human antigen. The PARD3 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spécification
Spécification
PARD3
Monoclonal
1000 μg/mL
ASIP; Baz; Bazooka; FLJ21015; PAR3; PAR3alpha; PARD3A; SE2-5L16; SE2-5LT1; SE2-5T2
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
170 kDa
Liquid
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
1D2B2
CoraLite Plus 488
Mouse
Protein G purification
RUO
56288
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody