Learn More
COMT Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène | COMT |
---|---|
Clone | 1A1A4 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30235043
|
Proteintech
68181-1-IG-150UL |
150 μL |
351.27€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30233766
|
Proteintech
68181-1-IG-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The COMT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human COMT. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The COMT antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.Spécification
COMT | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
1312 | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Monoclonal Antibody |
1A1A4 | |
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Pig, Rat, Mouse | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |