Learn More
COMT Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 68181-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235043
  • 351.27€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The COMT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human COMT. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The COMT antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
COMT
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Protein G purification
RUO
1312
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
1A1A4
Unconjugated
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Pig, Rat, Mouse
28-30 kDa