Learn More
Ansell™ Gants en cuir résistants Comacier VHP
Offre une protection contre les coupures avec flexibilité et confort. Les gants résistants en cuir Ansell Comacier VHP Plus sont fabriqués à partir de fibres hautes performances grâce à la technologie de tricotage Techcor™.
243.00€
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003
Couleur Gris
Finition externe Paume en cuir
Matériau Cuir
Type de produit Gants de protection mécaniques
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15535746
Afficher les documents
Ansell™
97039100
10 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15545746
Afficher les documents
Ansell™
97039110
11 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15555746
Afficher les documents
Ansell™
97039080
8 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15565746
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
97039090
9 243.00€
12 paires
Prix par lots disponible
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gants de protection mécanique résistants
  • Gant tricoté sans coutures de poids moyen, calibre 10
  • Le poignet tricoté assure un bon ajustement
  • Système de traçabilité unique sur tag textile
  • Paume, doigts et poignet en cuir pour une protection optimale
  • Fournit les plus hauts niveaux de résistance mécanique
  • Bonne flexibilité et confort
  • Meilleure préhension en cas d’utilisation avec des huiles et des graisses grâce au patch en cuir
Applications :
  • Manipulation de pièces de métal lourdes et grasses
  • Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
  • Presse et emboutissage
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003
Paume en cuir
Gants de protection mécaniques
Techcor™
VHP Plus
Gris
Cuir
Maille
12 paires dans un sachet, 10 dans un carton
240 à 260 mm