Learn More
Ansell™ Gants en cuir résistants Comacier VHP
Offre une protection contre les coupures avec flexibilité et confort. Les gants résistants en cuir Ansell Comacier VHP Plus sont fabriqués à partir de fibres hautes performances grâce à la technologie de tricotage Techcor™.
Marque:  Ansell™ 97039110
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15545746
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Gants de protection mécanique résistants
  • Gant tricoté sans coutures de poids moyen, calibre 10
  • Le poignet tricoté assure un bon ajustement
  • Système de traçabilité unique sur tag textile
  • Paume, doigts et poignet en cuir pour une protection optimale
  • Fournit les plus hauts niveaux de résistance mécanique
  • Bonne flexibilité et confort
  • Meilleure préhension en cas d’utilisation avec des huiles et des graisses grâce au patch en cuir
Applications :
  • Manipulation de pièces de métal lourdes et grasses
  • Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
  • Presse et emboutissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003
Paume en cuir
Gants de protection mécaniques
Maille
12 paires dans un sachet, 10 dans un carton
240 à 260 mm
Gris
Cuir
11
Techcor™
VHP Plus