Learn More
Kobalt(II)-bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Für Hygrometer, Katalysatoren
95.35 CHF - 342.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85017-77-2 |
---|---|
Summenformel | Br2Co |
Molekulargewicht (g/mol) | 218.74 |
MDL-Nummer | MFCD00016017 |
InChI-Schlüssel | BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci |
PubChem CID | 16212115 |
SMILES | [Co++].[Br-].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040225.18 |
50 g |
95.35 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11309387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040225.30 |
250 g |
342.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hygrometers, catalystsCobalt(II) bromide hydrate is mainly used as a catalyst in organic synthesis, like C-metal, C-heteroatom and C-C bond formations, addition to unsaturated bonds, cyclizations, polymerization, oxidations reductions and carbonylations. It reacts with ammonia to form coordination compound bromopentaamminecobalt(III) bromide. It reacts with triphenylphosphine and form complexes of cobalt(II) bromide, which used as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
85017-77-2 | |
218.74 | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
16212115 |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
[Co++].[Br-].[Br-] |
Spezifikation
Cobalt(II) bromide hydrate | |
85017-77-2 | |
Kristallines Granulat | |
MFCD00016017 | |
Soluble in water. | |
[Co++].[Br-].[Br-] | |
218.74 | |
218.75 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch | |
2.46 g/cm3 |
47°C to 48°C (decomposition) | |
Violett bis Rot | |
Br2Co | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
Dibromcobalt;hydrat | |
16212115 | |
Geruchsneutral | |
Red-purple crystalline granules |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-166-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GF9595000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen