Learn More
Bromure de cobalt(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399377
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour hygromètres et catalyseurs
Hygrometers, catalystsCobalt(II) bromide hydrate is mainly used as a catalyst in organic synthesis, like C-metal, C-heteroatom and C-C bond formations, addition to unsaturated bonds, cyclizations, polymerization, oxidations reductions and carbonylations. It reacts with ammonia to form coordination compound bromopentaamminecobalt(III) bromide. It reacts with triphenylphosphine and form complexes of cobalt(II) bromide, which used as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85017-77-2
Formule moléculaire Br2Co
Poids moléculaire (g/mol) 218.74
Numéro MDL MFCD00016017
Clé InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
CID PubChem 16212115
SMILES [Co++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) bromide hydrate
Point de fusion 47°C to 48°C (decomposition)
Couleur Violet-rouge
Forme physique Granulaire cristallin
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dibromocobalt ; hydrate
Poids de la formule 218.75 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red-purple crystalline granules
Densité 2.46 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bromure de cobalt(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals >