Learn More
CNTD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CNTD1 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803355
|
Proteintech
24854-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16893345
|
Proteintech
24854-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CNTD1 is a protein coding gene.Spécification
CNTD1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8N815, Q9D995 | |
124817, 68107 | |
CNTD1 Fusion Protein Ag21338 | |
Primary | |
-20°C | |
CNTD1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CNTD, CNTD1 | |
Cntd1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |